Documenti fondamentali
44880
Supelco
1-Phenyleicosane
analytical standard
Sinonimo/i:
Eicosylbenzene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)19C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.64
Beilstein:
2561141
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
40-43 °C
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)