Informazioni su questo articolo
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?