Key Documents
44277
Supelco
Ammonium nitrate solution
0.9-1.1 M, for Ca-selective electrodes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.04
Codice UNSPSC:
26111700
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.9-1.1 M
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Catherine A Matulis et al.
Current biology : CB, 30(2), 222-236 (2020-01-14)
In visual systems, neurons adapt both to the mean light level and to the range of light levels, or the contrast. Contrast adaptation has been studied extensively, but it remains unclear how it is distributed among neurons in connected circuits
Roman Kuprov et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 64(8), 957-969 (2014-09-05)
Under the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), put in place as a result of the Clean Air Amendments of 1990, three regions in the state of Utah are in violation of the NAAQS for PM10 and PM2.5 (Salt Lake
T Stockdale
Nutrition and health, 8(4), 207-222 (1992-01-01)
Some personal farming experiences are described, and attention is drawn to four anomalies associated with the use of ammonium nitrate. These can be explained if the changes that took place in the formulation of fertilisers around 1960 have led to
Cerium(IV) ammonium nitrate as a catalyst in organic synthesis.
Vellaisamy Sridharan et al.
Chemical reviews, 110(6), 3805-3849 (2010-04-03)
Jonathan J Buonocore et al.
Environment international, 68, 200-208 (2014-04-29)
We estimated PM2.5-related public health impacts/ton emitted of primary PM2.5, SO2, and NOx for a set of power plants in the Mid-Atlantic and Lower Great Lakes regions of the United States, selected to include varying emission profiles and broad geographic