442283
1′,3′-Dihydro-5′-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
Applicazioni
Photochromic dye
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)