Documenti fondamentali
44184
Supelco
Pymetrozin
reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.23
Beilstein:
7814151
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li-Xiang Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 165, 104548-104548 (2020-05-04)
Pymetrozine is a promising chemical used to control brown planthopper, which developed resistance to imidacloprid and buprofezin in the past decade. Field efficacy indicates that pymetrozine can reduce the number of offsprings of brown planthopper, but the specific physiological mechanism