43908
Divinylbenzene
technical, mixture of isomers, ~80% (GC)
Sinonimo/i:
Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.9 mmHg ( 30 °C)
Grado
technical
Saggio
~80% (GC)
Temp. autoaccensione
878 °F
contiene
~0.1% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Limite di esplosione
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.573
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)