Documenti fondamentali
433462
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H19ClN8Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
λmax
695 nm
Stringa SMILE
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)