Documenti fondamentali
420468
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
Dye content 90 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13BF4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)