41611
Cyclohexanecarboxylic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
232-233 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)