Vai a
41003
trans-2-Hexadecenoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-hexadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H43NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.59
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (LC/MS)
optical activity
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
191887677192439
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥92.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
optical activity
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)