Documenti fondamentali
40982
Supelco
Maize GMO Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
Sinonimo/i:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Nome Commerciale
BioChemika
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)