40262
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1,1-Dibutoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibutoxytrimethylamine
About This Item
Saggio
≥98.0%
Qualità
for esterification of fatty acids
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
93 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)