39363
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-DL-lactate
analytical standard
Sinonimo/i:
α,3,4-Trihydroxybenzenepropanoic acid sodium salt, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
About This Item
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤12.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].OC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?