Key Documents
379530
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxamide
95%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CONH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)