Documenti fondamentali
37308
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(−)-4,5-Dihydro-4-methoxymethyl-2-methyl-5-phenyloxazole
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(4S,5S)-4-Methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.25
Beilstein:
1214742
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −115.0±2°, c = 10.5% in chloroform
Stringa SMILE
COC[C@@H]1N=C(C)O[C@H]1c2ccccc2
Altre note
Chiral acetimidate useful for the preparation of chiral β-substituted acids, aldehydes or alcohols
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Whittaker et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63, 2844-2844 (1985)
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2250-2250 null