37209
Chromate test kit Quantofix®
3-100 mg/L (CrO42-)
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Prodotti consigliati
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Analiti specifici
chromate
Campo di misura
3-100 mg/L (CrO42-)
applicazioni
environmental
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
110012
110012
Note legali
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)