37054
Halfenprox
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?