37032
Senkirkine
analytical standard
Sinonimo/i:
12-Hydroxy-4-methyl-4,8-secosenecionan-8,11,16-trione, Renardine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
InChI
1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
HPDHKHMHQGCNPE-QLJRNOHWSA-N
Applicazioni
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?