Documenti fondamentali
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
very deep yellow
Punto di fusione
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
Stringa SMILE
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)