Documenti
366862
Sigma-Aldrich
1-Isothiocyanato-4-(trans-4-octylcyclohexyl)benzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Forma fisica
liquid crystal (nematic)
P. eboll.
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)