Documenti
34569
Supelco
Propachlor-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-isopropyl-d7-acetanilide, N-Isopropyl-d7-N-phenyl-chloroacetamide, Propachlor-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D7H7ClNO
Peso molecolare:
218.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Stringa SMILE
ClCC(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9D
MFOUDYKPLGXPGO-SCENNGIESA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)