34503
Secbumeton-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(sec-Butylamino)-4-(ethyl-d5-amino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, N2-(Ethyl-d5)-6-methoxy-N4-(1-methylpropyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Secbumeton-d5
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(CC)NC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OC)=N1
InChI
1S/C10H19N5O/c1-5-7(3)12-9-13-8(11-6-2)14-10(15-9)16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,6D2
ZJMZZNVGNSWOOM-QKLSXCJMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)