34324
Coumafuryl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-(α-Acetonyl-2-furylmethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonylfuryl)-4-hydroxy-coumarin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)CC(c1ccco1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C17H14O5/c1-10(18)9-12(13-7-4-8-21-13)15-16(19)11-5-2-3-6-14(11)22-17(15)20/h2-8,12,19H,9H2,1H3
JFIXKFSJCQNGEK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>413.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 212 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?