Key Documents
34154
Supelco
Flufenacet ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Flufenacet sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13FNNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 535
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)N(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
QKYDPLRLNWGQEJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)