Documenti fondamentali
33963
Supelco
Alcohol Standard Solution
3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
3 mg/mL in H2O
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
set with 10x1mL
Analita
Descrizione
    Ethanol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)