33567
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2-monoethoxylate, 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol monoethoxylate-d2
About This Item
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.