33154
Dithizone
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥98% (chelatometric), for metal titration
Sinonimo/i:
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥98% (chelatometric)
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.2% (as SO4)
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Assorbimento
≥1450 at 605 nm
Stringa SMILE
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?