32970
1,12-Diaminododecane
purum, ≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
1,12-Dodecanediamine, Dodecamethylenediamine
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (NT)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
68-70 °C
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)