Documenti
32737
Supelco
Oxibendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl (5-propoxy-d7-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D7H8N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2
RAOCRURYZCVHMG-JOMZKNQJSA-N
Descrizione generale
Oxibendazole-d7 is the deuterated analog of the benzimidazole anthelmintic drug, oxibendazole.
Applicazioni
Oxibendazole-d7 may be used as an analytical standard for the determination of oxibendazole in milk samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Benzimidazole carbamate residues in milk: Detection by Surface Plasmon Resonance-biosensor, using a modified QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method for extraction.
Keegan J, et al.
Analytica Chimica Acta, 654(2), 111-119 (2009)