32702
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Sinonimo/i:
3M3-Nonylphenol isomer, 4-(3-Methyl-3-octyl)phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?