32671
Carnidazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
[2-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)ethyl]thiocarbamic acid O-methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=S)NCCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H12N4O3S/c1-6-10-5-7(12(13)14)11(6)4-3-9-8(16)15-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,16)
OVEVHVURWWTPFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Environmental water samples by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), followed by micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?