32641
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-carbamoyl]-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?