Documenti
32385
Supelco
4-Acetamido-d3-antipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D3H12N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
OIAGWXKSCXPNNZ-BMSJAHLVSA-N
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)