32356
Hydroxyfenbendazole-(methyl-d3) monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-[6-[(4-Hydroxyphenyl)thio]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl-d3 ester monohydrate
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C=C1)=CC=C1SC2=CC=C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N3)C3=C2.O
InChI
1S/C15H13N3O3S.H2O/c1-21-15(20)18-14-16-12-7-6-11(8-13(12)17-14)22-10-4-2-9(19)3-5-10;/h2-8,19H,1H3,(H2,16,17,18,20);1H2/i1D3;
JFFKWYDCSIKODM-NIIDSAIPSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)