32122
5′-Hydroxypiroxicam
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridyl)-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(C(=O)Nc2ccc(O)cn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O5S/c1-18-13(15(21)17-12-7-6-9(19)8-16-12)14(20)10-4-2-3-5-11(10)24(18,22)23/h2-8,19-20H,1H3,(H,16,17,21)
CCKOORANQAQKKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)