Documenti fondamentali
32105
Supelco
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(tert-Butyl-d9)amino-3-(2-cyclopentylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D9H20NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
ITZWQFLTSRCDPC-KYRNGWDOSA-N
Descrizione generale
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride (CAS: 1346605-01-3) belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)