31637
Benfuresate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
InChI
1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
QGQSRQPXXMTJCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?