Documenti
31603
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2O)2CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Beilstein:
1760414
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
78-80 °C
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Building block for heterocyclic compounds
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
K. Inami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 352-352 (1985)
J.B. Press et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25, 1571-1571 (1988)