Documenti fondamentali
31554
Supelco
Deltamethrin solution
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19Br2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.20
Beilstein:
6746312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Concentrazione
100 ng/μL in cyclohexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]1(\C=C(\Br)Br)[C@@H](C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haina Sun et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 143, 116-121 (2017-12-01)
The house fly, Musca domestica, is a serious pest because it transmits a large diversity of human and veterinary diseases. Insecticides, particularly pyrethroids, are commonly used to control house flies. However, the evolution of pyrethroid resistance has reduced the effectiveness