Documenti fondamentali
309125
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38110504
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)