Documenti fondamentali
305464
Sigma-Aldrich
Fast Red B tetrafluoroborate salt
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)N2BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Composizione
Dye content, 95%
Livello qualitativo
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
λmax
375 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.COc1cc(ccc1[N+]#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N3O3.BF4/c1-13-7-4-5(10(11)12)2-3-6(7)9-8;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
GYYABOARHFFQTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Olga Gordeeva et al.
Archives of toxicology, 95(1), 253-269 (2020-09-15)
Pluripotent stem cells recapitulate in vitro the early developmental stages and are considered promising cell models for predictive developmental toxicity studies. To investigate the consistency between adverse drug effects on early development and the early stages of embryonic stem cell