Key Documents
30194
Supelco
m-Tolualdehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Beilstein:
741964
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
P. eboll.
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)