Documenti fondamentali
29920
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
C3H4(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Beilstein:
2049509
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
contiene
~0.05% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
P. ebollizione
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate undergoes ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents.
Altre note
Review of electrophilic cyclopropanes
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Danishefsky
Accounts of Chemical Research, 12, 66-66 (1979)
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)