29780
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone, Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
P. ebollizione
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)