Documenti fondamentali
293024
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
97%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
217 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]c3C(NCCc3c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-18-7-2-3-10-9(6-7)8-4-5-14-12(13(16)17)11(8)15-10/h2-3,6,12,14-15H,4-5H2,1H3,(H,16,17)
GHEBCEHFQAHKRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)