Documenti
274046
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-methyl-4′-nitrobenzanilide
technical grade, 80%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
80%
Punto di fusione
135 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)