25410
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
136-140 °C
Solubilità
methanol: soluble 0.5 g/10 mL, very faintly turbid, faintly yellow-green
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)