Documenti
25395
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroaniline
technical, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-4-chloro-nitrobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
Beilstein:
2210201
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
125-129 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Elena Tibaldi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1122-1135 (2020-01-10)
Osteopontin (OPN) is a phosphoglycoprotein secreted into the extracellular matrix upon liver injury, acting as a cytokine stimulates the deposition of fibrillary collagen in liver fibrogenesis. In livers of mice subjected to bile duct ligation (BDL) and in cultured activated