25345
6-Chloronicotinic acid
purum, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloronicotinic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?