25220
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (AT)
Punto di fusione
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
Stringa SMILE
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)